Få mere at vide
Fosfor(V)oxid, 98%
Artikelnummer. 11470973
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470973 500 g 500g
11480973 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13348.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141,94 g/mol
Fosfor(V)oxid anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel, kondensationsreagens i organisk syntese og laboratoriereagens. Det bruges også til sukkerraffinering og til brandslukning. Fosforpentoxid i DMSO danner et Onodera-reagens, som oxiderer alkoholer. Det er i stand til at omdanne mineralsyrer til anhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fosfor(V)oxid anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel, kondensationsreagens i organisk syntese og laboratoriereagens. Det bruges også til sukkerraffinering og til brandslukning. Fosforpentoxid i DMSO danner et Onodera-reagens, som oxiderer alkoholer. Det er i stand til at omdanne mineralsyrer til anhydrider.
Opløselighed
Opløselig i svovlsyre. Uopløseligt i acetone og ammoniak. Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Det er meget hygroskopisk i naturen og bliver hydrolyseret til fosforsyre. Den opbevares i et separat sikkerhedsskab væk fra uforenelige stoffer som alkalier og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphorus pentoxide
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.13,7]tetraphosphoxan-1,3,5,7-tetron
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Tekniske data
Kogepunkt 360 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) oxide
Smeltepunkt 340 °C
Mængde 500 g
Lugt Svag
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 2.39
FN nummer UN1807
Merck Index 14,7355
Opløselighedsinformation Opløselig i svovlsyre. Uopløseligt i acetone og ammoniak. Nedbrydes i vand.
Formel vægt 141.94
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(V) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxide