Få mere at vide
Phosphorus(V) bromide, 95%
Beskrivelse
Fosfor(V)bromid, bruges i organisk kemi til at omdanne carboxylsyrer til acylbromider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, bruges i organisk kemi til at omdanne carboxylsyrer til acylbromider.
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 105°C to 107°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus(V) bromide |
| Smeltepunkt | ∽105°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2691 |
| Beilstein | 3903332 |
| Merck Index | 14,7350 |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 430.5 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phosphorus(V) bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus pentabromide