Få mere at vide
Fosfortribromid, TRC
Artikelnummer. 30415324
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30415324 1 g
1 options
Artikelnummer. 30415324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3595001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus Tribromide
CAS 7789-60-8
Mængde 1 g
Molekylær formel Br3 P
Synonym Phosphorus Bromide, Phosphorous Bromide, Tribromophosphine
InChI formel InChI=1S/Br3P/c1-4(2)3
SMIL BrP(Br)Br
IUPAC navn Tribromophosphane
Molekylvægt (g/mol) 270.69
Formel vægt 267.7288