Få mere at vide
Phosphorus Tribromide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 173°C to 175°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus Tribromide |
| Smeltepunkt | -40°C |
| Mængde | 250 mL |
| MDL nummer | MFCD00011436 |
| Synonym | Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide, Phosphorus tribromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.69 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.85 g/cm3 at 20°C |