Få mere at vide
Phosphorus Tribromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10488410 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10488410 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10488410 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3200/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 175°C
Smeltepunkt -40°C
CAS 7789-60-8
Farve Yellow
Fysisk form Liquid
Mængde 100 mL
Molekylær formel Br3P
MDL nummer 11436
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
InChI nøgle IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL P(Br)(Br)Br
IUPAC navn tribromophosphane
Molekylvægt (g/mol) 270.686
PubChem CID 24614
Formel vægt 270.69g/mol
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Damptryk 10mmHg 47.8
Tæthed Vapor Density: 9.3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus tribromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.