Få mere at vide
Fosfortribromid, 99%
Artikelnummer. 10092180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10092180 5 g Glasflaske 5g
10669253 100 g Glasflaske 100g
10677332 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-60-8
Molekylær formel Br3P
Molekylvægt (g/mol) 270.69
MDL nummer MFCD00011436
InChI nøgle IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
IUPAC navn tribromfosfan
SMIL P(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 175.0°C
Kemisk navn eller materiale Phosphorus tribromide
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Brun eller farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (ex Br) (Argentometry)
Lineær formel PBr3
Fieser 01,873; 02,330; 07,292
Merck Index 15, 7469
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone, alcohol, carbon disulfide,, hydrogen sulfide, methanol, ether, chloroform and, carbon tetrachloride
Formel vægt 270.69
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.697
Specifik vægtfylde 2.88
Tæthed 2.8800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus tribromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.