Få mere at vide
Fosfortribromid, 1,0 M opløsning i dichlormethan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 10108072
Brand: Thermo Scientific Acros 382061000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus tribromide
Navn note 1.0M Solution in Dichloromethane
CAS 7789-60-8, 75-09-2
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel Br3P
Lineær formel PBr2
MDL nummer MFCD00011436
Merck Index 15, 7469
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
InChI nøgle IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL P(Br)(Br)Br
IUPAC navn tribromfosfan
Molekylvægt (g/mol) 270.69
PubChem CID 24614
Formel vægt 270.69
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.9 to 1.1M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.488
Tæthed 1.4880g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus tribromide, 1M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.