Få mere at vide
Fosfortribromid, 1,0 M opløsning i dichlormethan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus tribromide |
| Navn note | 1.0M Solution in Dichloromethane |
| CAS | 7789-60-8, 75-09-2 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 800 mL |
| Molekylær formel | Br3P |
| Lineær formel | PBr2 |
| MDL nummer | MFCD00011436 |
| Merck Index | 15, 7469 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphorus tribromide, 1M solution in dichloromethane
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.