Få mere at vide
Fosfor standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml P i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10226350 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10226350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    495.65 DKK / 500ml
    Spare 99.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7723-14-0 | P | 30,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus standard solution
Navn note 1 mg/ml P i vand
Emballage Plastflaske
CAS 7723-14-0, 7732-18-5
Analyseprocentområde 98%
Fysisk form Løsning
Molekylær formel P
Koncentration 997 til 1003 μg/ml P i vand (20 °C)
MDL nummer MFCD00133771
Farve Blå/grøn
InChI nøgle OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [P]
IUPAC navn fosfor
Molekylvægt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:30207
Formel vægt 30.97
Grad AAS