Få mere at vide
Phosphorus Standard: P @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivelse
Phosphorus Standard: P @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1S/P |
| SMIL | [P] |
| Vis mere |