Få mere at vide
Fosforstandard: P @ 3000 μg/g i 75cSt mineralolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | P |
| Koncentration | 3000 μg/g |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1 S/P |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [P] |
| Vis mere |