Få mere at vide
Fosforstandard: P @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30002983
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002983 250 ml
30002954 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30002983 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTPN250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Fosforstandard: P @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus
CAS 7723-14-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Phosphorus
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel P
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym P
InChI formel InChI=1S/P
SMIL [P]
IUPAC navn Fosfor
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 30.97
Mængde 250 ml
Formel vægt 30,9738 g/mol