Få mere at vide
Fosforstandard: P @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Description
Fosforstandard: P @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | P |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1S/P |
| Show More |