Få mere at vide
Fosforstandard: P @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17971286
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971286 50 g
17963566 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971286 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOP100050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Fosforstandard: P @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus
CAS 7723-14-0
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Phosphorus
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym P
InChI formel InChI=1S/P
SMIL [P]
IUPAC navn Fosfor
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 30.97
Mængde 50 g
Formel vægt 30,9738 g/mol