Få mere at vide
Fosforstandard for ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15225956 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 15225956
Brand: SPEX Certiprep CLP91BY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
P1 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7723-14-0
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel P
MDL nummer MFCD00133771
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
InChI nøgle OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL [P]
IUPAC navn fosfor
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:30207
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug