Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| P | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus Standard |
| Emballage | Poly flaske |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Teknik | AA, ICP |
| Type | Certified Reference Material |
| IUPAC navn | phosphorsyreamin |
| Mængde | 250 mL |
| Grad | Forsikring |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug