Få mere at vide
Fosfor standard i baseolie 75, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11410309 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410309 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11410309 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGP82Z
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
P1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7723-14-0, 8042-47-5
Analysecertifikat With Certificate of Analysis
CAS min % 0.5, 99.5
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.5, 99.5
Molekylær formel P
MDL nummer MFCD00133771
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [P]
IUPAC navn fosfor
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Molekylvægt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:30207
Grad Olie/Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 1000μg/g ORG-P8-2Z
Base Oil 5000μg/g ORG-P8-4Z
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug