Få mere at vide
Fosfor Standard For ICP , 10.000μ g/ml i H 2 O, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10467112 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 10467112
Brand: SPEX Certiprep PLP93X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
P10.000μ g/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1, 7732-18-5
Molekylær formel H6NO4P
Molekylvægt (g/mol) 115.03
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMIL N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
IUPAC navn azanium;dihydrogenphosphat
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 500 mL
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug