Få mere at vide
Phosphorus, plasma standard solution, Specpure™ P 1000μg/mL
Artikelnummer. 11301439
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11301439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013862.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
P in 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel P in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00133771
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus plasma standard solution
Navn note P 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration P in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
Grad Specpure