Få mere at vide
Phosphorus Pentoxide, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528594 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15528594 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15528594 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 937401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.1⊃3,⊃7]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus Pentoxide
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Formel vægt 141.94
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 2.39kg