Få mere at vide
Phosphorus Pentoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073393 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Artikelnummer. 11498742
Brand: Fisher Chemical P/2960/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Tekniske data
Smeltepunkt 340°C
Farve White
pH 1
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 141.94g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 1.3mbar 388
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.