Få mere at vide
Fosforpentoxid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10745341 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10745341 250 g 250g
10606272 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745341 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3000/50
Request Bulk or Custom Format
Fosforpentoxid, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.13,7]tetraphosphoxan-1,3,5,7-tetron
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Smeltepunkt 340°C
Farve Hvid
pH 1
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Formel vægt 141.94g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1.3mbar 388
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus pentoxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.