Få mere at vide
Phosphorus pentoxide, 99+%, for analysis
Artikelnummer. p-42759 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10440681
Brand: Thermo Scientific Acros 215751000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.13,7]tetraphosphoxan-1,3,5,7-tetron
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus pentoxide
Smeltepunkt 340.0°C to 360.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
Fysisk form Very Deliquescing Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15, 7467
Opløselighedsinformation Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Formel vægt 141.94
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.39
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphorus oxide