Få mere at vide
Fosforpentsulfid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus Pentasulfide |
| CAS | 1314-80-3 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | P2S5 |
| Synonym | Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6 |
| SMIL | S=P(=S)SP(=S)=S |
| IUPAC navn | [bis(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphanyl]sulfanyl-bis(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphan |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.27 |
| Formel vægt | 221.8079 |