Få mere at vide
Fosforpentsulfid, TRC
Artikelnummer. 30413728
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30413728 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30413728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3594902.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus Pentasulfide
CAS 1314-80-3
Mængde 2.5 g
Molekylær formel P2S5
Synonym Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride
InChI formel InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
SMIL S=P(=S)SP(=S)=S
IUPAC navn [bis(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphanyl]sulfanyl-bis(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphan
Molekylvægt (g/mol) 222.27
Formel vægt 221.8079