Få mere at vide
Fosforpentasulfid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10057682
Brand: Thermo Scientific Acros 196725000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-80-3
Molekylær formel P4S10
Molekylvægt (g/mol) 444.48
MDL nummer MFCD00011441
InChI nøgle CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
SMIL P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Tekniske data
Kogepunkt 514.0°C
Kemisk navn eller materiale Phosphorus pentasulfide
Smeltepunkt 282.0°C to 286.0°C
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min
Lineær formel P4S10
Fieser 01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320
Flammepunkt >100°C
Merck Index 15,7466
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts forming h3po4 and h2s. Other solubilities: soluble in solutions of alkali hydroxides, soluble in carbon disulfide, reacts with alcohols and acids
Formel vægt 444.48
Procent renhed ≥98%
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.08
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentasulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.