Få mere at vide
Fosforpentasulfid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10057682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10057682 500 g Glasflaske 500g
10703011 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10057682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196725000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1314-80-3 | Molekylformel: P4S10 | Molekylvægt: 444,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-80-3
Molekylær formel P4S10
Molekylvægt (g/mol) 444.48
MDL nummer MFCD00011441
InChI nøgle CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
SMIL P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Spezifikation
Kogepunkt 514,0 °C
Kemisk navn eller materiale Phosphorus pentasulfide
Smeltepunkt 282,0 °C til 286,0 °C
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Flammepunkt >100 °C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98% min
Tæthed 2.08
Lineær formel P4S10
Fieser 01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320
Merck Index 15,7466
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer og danner h3po4 og h2'er. Andre opløseligheder: opløselig i opløsninger af alkalihydroxider, opløselig i kulstofdisulfid, reagerer med alkoholer og syrer
Formel vægt 444.48
Procent renhed ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentasulfide
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.