Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus pentabromide |
| Smeltepunkt | 105°C to 107°C |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | PBr5 |
| Merck Index | 15,7462 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts |
| Formel vægt | 430.49 |
| Procent renhed | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Phosphorus pentabromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.