Få mere at vide
Fosforoxychlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 10133780
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-87-3
MDL nummer MFCD00011443
InChI nøgle XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
PubChem CID 24813
ChEBI CHEBI:30336
SMIL O=P(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 107.0°C
Kemisk navn eller materiale Phosphorus oxychloride
Smeltepunkt 1.2°C
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Molekylær formel Cl3OP
Lineær formel POCl3
Fieser 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288
Merck Index 15, 7461
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ccl4, chloroform and benzene
Molekylvægt (g/mol) 153.33
Formel vægt 153.33
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4600 to 1.4620
Specifik vægtfylde 1.645
Tæthed 1.6450g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus oxychloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.