Få mere at vide
Fosfor(III)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3208574
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11399327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040191.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.686 g/mol
Fosfor(III)bromid bruges hovedsageligt til omdannelse af alkoholer til alkylbromider, og det bruges i test for hudætsning. Det bruges til alkenpræparation, og det fungerer som en Lewis-base og en Lewis-syre. Det bruges som en katalysator til alfa-bromering af carboxylsyrer og bruges som mellemprodukter i hel-volhard-zelinsky-halogenering. Fosfortribromid bruges til fremstilling af lægemidler såsom alprazolam, methohexital og fenoprofen. Det bruges også som brandslukningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-60-8
Molekylær formel Br3P
Molekylvægt (g/mol) 270.686
MDL nummer MFCD00011436
InChI nøgle IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
IUPAC navn tribromfosfan
SMIL P(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 172.9°C
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(III) bromide
Smeltepunkt °C to 40°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Beilstein 3903060
Opløselighedsinformation Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol.
Formel vægt 270.7
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.697
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Colorless liquid
Tæthed 2.852 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(III) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphorus tribromide