Få mere at vide
Fosfor(III)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Fosfor(III)bromid bruges hovedsageligt til omdannelse af alkoholer til alkylbromider, og det bruges i test for hudætsning. Det bruges til alkenpræparation, og det fungerer som en Lewis-base og en Lewis-syre. Det bruges som en katalysator til alfa-bromering af carboxylsyrer og bruges som mellemprodukter i hel-volhard-zelinsky-halogenering. Fosfortribromid bruges til fremstilling af lægemidler såsom alprazolam, methohexital og fenoprofen. Det bruges også som brandslukningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 172.9°C |
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus(III) Bromide |
| Smeltepunkt | -40°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% (Metals Basis) |
| FN nummer | 1808 |
| Beilstein | 3903060 |
| Opløselighedsinformation | Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phosphorus(III) bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus tribromide