Få mere at vide
Fosfor, AAS standardopløsning, Specpure™ P 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473840
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473840 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11473840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089887.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7723-14-0 | P | 30,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus
CAS 7723-14-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel P
MDL nummer MFCD00133771
InChI nøgle OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [P]
IUPAC navn fosfor
Molekylvægt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:30207
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus, AAS standard solution, Specpure, P 1000µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, phosphorus