Få mere at vide
Fosfor, AAS standardopløsning, Specpure™ P 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306409
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306409 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11306409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089887.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7723-14-0 | P | 30,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus
CAS 7723-14-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel P
MDL nummer MFCD00133771
InChI nøgle OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [P]
IUPAC navn fosfor
Molekylvægt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:30207