Få mere at vide
Fosforsyre, 98+%
Artikelnummer. 11413494
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413494 250 g 250g
11403494 1000 g 1000g
11423494 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413494 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11189.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.98 DKK
    305.65 DKK / 250g
    Spare 50.33 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Fosforsyre bruges som mellemprodukt i fremstillingen af andre fosforforbindelser som kaliumphosphit, ammoniumphosphit og calciumphosphit. Det er aktivt involveret i fremstillingen af phosphiter som aminotris(methylenphosphonsyre) (ATMP), 1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre (HEDP) og 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre (PBTC), som finder anvendelse i vandbehandling som kedelsten eller ætsende inhibitor. Det bruges også i kemiske reaktioner som et reduktionsmiddel. Dets salt, blyphosphit, bruges som PVC-stabilisator. Det bruges også som forløber ved fremstillingen af phosphin samt et mellemprodukt i fremstillingen af andre phosphorforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fosforsyre bruges som mellemprodukt i fremstillingen af andre fosforforbindelser såsom kaliumphosphit, ammoniumphosphit og calciumphosphit. Det er aktivt involveret i fremstillingen af phosphiter som aminotris(methylenphosphonsyre) (ATMP), 1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre (HEDP) og 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre (PBTC), som finder anvendelse i vandbehandling som kedelsten eller ætsende inhibitor. Det bruges også i kemiske reaktioner som et reduktionsmiddel. Dets salt, blyphosphit, bruges som PVC-stabilisator. Det bruges også som forløber ved fremstilling af phosphin samt et mellemprodukt ved fremstilling af andre phosphorforbindelser.
Opløselighed Opløseligt i
vand og alkohol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser, oxidationsmidler og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13598-36-2
Molekylær formel H3PO3
MDL nummer MFCD00137258
Synonym Phosphonic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorous acid
Smeltepunkt 74 °C
Kogepunkt 200 °C (dekomponering)
Tæthed 1.651
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
FN nummer UN2834
Mængde 250 g
Merck Index 14,7346
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 82
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorous acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid