Få mere at vide
Fosforsyre, 98%, ekstra ren
Artikelnummer. 10783201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783201 500 g Glasflaske 500g
10496193 1 kg Glasflaske 1kg
10072760 2 kg Glasflaske 2kg
10267403 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10783201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201155000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    530.65 DKK / 500g
    Spare 109.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 13598-36-2 | H3O3P
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13598-36-2
Molekylær formel H3O3P
MDL nummer MFCD00137258
Synonym Orthophosphorous acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorous acid
Farve Hvid
Smeltepunkt 73,0 °C
Kogepunkt 200,0 °C
Tæthed 1.6500g/mL
Tungmetaller (som Pb) 20 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.65
Analyseprocentområde 98%
Flammepunkt >100 °C
Lineær formel H3PO3
Mængde 500 g
Fysisk form Krystaller
Merck Index 15, 7458
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 82
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorous acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.