Få mere at vide
Fosforsyre, 98%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorous acid |
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | 73.0°C |
| Kogepunkt | 200.0°C |
| Tæthed | 1.6500g/mL |
| Tungmetaller (som Pb) | 20ppm max. |
| Emballage | Plast tromle |
| Specifik vægtfylde | 1.65 |
| Flammepunkt | >100°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Vis mere |