Få mere at vide
Fosforsyre, 98%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2kg
500g
Artikelnummer. 10072760
Brand: Thermo Scientific Acros 201150020
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13598-36-2 | H3O3P
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13598-36-2
Molekylær formel H3O3P
MDL nummer MFCD00137258
Synonym Orthophosphorous acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorous acid
Farve Hvid
Smeltepunkt 73.0°C
Kogepunkt 200.0°C
Tæthed 1.6500g/mL
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.65
Flammepunkt >100°C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 2 kg
Lineær formel H3PO3
Fysisk form Krystaller
Merck Index 15, 7458
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 82
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorous acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.