Få mere at vide
Fosforsyre, 97%
Artikelnummer. 11453770
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453770 500 g 500g
11443770 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089407.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Fosforsyre bruges som mellemprodukt i fremstillingen af andre fosforforbindelser som kaliumphosphit, ammoniumphosphit og calciumphosphit. Det er aktivt involveret i fremstillingen af phosphiter som aminotris(methylenphosphonsyre) (ATMP), 1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre (HEDP) og 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre (PBTC), som finder anvendelse i vandbehandling som kedelsten eller ætsende inhibitor. Det bruges også i kemiske reaktioner som et reduktionsmiddel. Dets salt, blyphosphit, bruges som PVC-stabilisator. Det bruges også som en precursor i fremstillingen af phosphin og som et mellemprodukt i fremstillingen af andre phosphorforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13598-36-2
Molekylær formel H3PO3
MDL nummer MFCD00137258
Synonym Phosphonic acid
Tekniske data
Udseende Hvide krystaller
Kemisk navn eller materiale Phosphorous acid
Farve Hvid
Smeltepunkt 74 °C
Kogepunkt 200 °C (dekomponering)
Tæthed 1,651 g/cm3 ved 20 °C
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Analyseprocentområde 97%
Mængde 500 g
Fysisk form Krystaller
FN nummer UN2834
Merck Index 14,7346
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 82
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorous acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid