Få mere at vide
Fosforsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443770
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11443770
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089407.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Fosforsyre bruges som mellemprodukt i fremstillingen af andre fosforforbindelser som kaliumphosphit, ammoniumphosphit og calciumphosphit. Det er aktivt involveret i fremstillingen af phosphiter som aminotris(methylenphosphonsyre) (ATMP), 1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre (HEDP) og 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre (PBTC), som finder anvendelse i vandbehandling som kedelsten eller ætsende inhibitor. Det bruges også i kemiske reaktioner som et reduktionsmiddel. Dets salt, blyphosphit, bruges som PVC-stabilisator. Det bruges også som en precursor i fremstillingen af phosphin og som et mellemprodukt i fremstillingen af andre phosphorforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13598-36-2
Molekylær formel H3PO3
MDL nummer MFCD00137258
Synonym Phosphonic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorous acid
Smeltepunkt 74°C
Kogepunkt 200°C (decomposition)
Tæthed 1.651 g/mL
Lugt Lugtfri
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Analyseprocentområde 97%
Mængde 2 kg
Fysisk form Krystallinsk
FN nummer UN2834
Merck Index 14,7346
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 82
Procent renhed 97%