Få mere at vide
Fosforothioinsyre Trisodium Salthydrat, TRC
Artikelnummer. 30427660
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30427660 1 g
1 options
Artikelnummer. 30427660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3595151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10489-48-2
Mængde 1 g
Molekylær formel Na3O3PS • x( H2O)
Synonym Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate
InChI formel InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
SMIL O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+]
IUPAC navn natriumfosforothioathydrat
Molekylvægt (g/mol) 198.02