Få mere at vide
Fosforothioinsyre Trisodium Salthydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate |
| CAS | 10489-48-2 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | Na3O3PS • x( H2O) |
| Synonym | Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3 |
| SMIL | O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | natriumfosforothioathydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.02 |