Få mere at vide
Fosforsyre Tris(4-methylphenyl) Ester, TRC
Artikelnummer. 30428086
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30428086 25 g
1 options
Artikelnummer. 30428086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35943525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-p-cresyl phosphate
CAS 78-32-0
Molekylær formel C21 H21 O4 P
Mængde 25 g
Synonym Phosphoric acid','tris(4-methylphenyl) ester (9CI','ACI), Phosphoric acid','tri-p-tolyl ester (8CI), NSC 2181, p-Tolyl phosphate (C7H7O)3PO, Tri-p-cresyl phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tris(p-cresyl) phosphate, Tris(p-methylphenyl) phosphate, Tri-4-cresyl phosphate
InChI formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMIL Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1
IUPAC navn Tris(4-methylphenyl) fosfat
Molekylvægt (g/mol) 368.36
Formel vægt 368.1177