missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phosphoric Acid Tris(4-methylphenyl)-d21 Ester, TRC

Artikelnummer. 30413294
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413294 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30413294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35943710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid Tris(4-methylphenyl)-d21 Ester
CAS 2469244-63-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21D21O4P
Mængde 10 mg
Synonym Phosphoric Acid Tri-p-tolyl-d21 Ester, NSC 2181-d21, Tri-p-cresyl Phosphate-d21, Tri-p-tolyl Phosphate-d21, Tris(4-methylphenyl) Phosphate-d21, Tris(p-cresyl) Phosphate-d21, Tris(p-methylphenyl) Phosphate-d21, p-Tolyl Phosphate-d21
InChI formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
SMIL O=[P](OC1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1[2H])(OC2=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H])OC3=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C3[2H]
IUPAC navn tris(4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 389.49
Formel vægt 389.25
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.