Få mere at vide
Phosphoric Acid Tris(3-methylphenyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-m-cresyl phosphate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-7-4-10-19(13-16)23-26(22,24-20-11-5-8-17(2)14-20)25-21-12-6-9-18(3)15-21/h4-15H,1-3H3 |
| Formel vægt | 368.1177 |