Få mere at vide
Fosforsyre Tris (2-methylphenyl) ester, TRC
Artikelnummer. 30012680
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012680 100 g
30003500 25 g
18083720 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP359465100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-30-8
Molekylær formel C21 H21 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 368.36
Synonym Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester (9CI, ACI), Phosphoric acid, tri-o-tolyl ester (8CI), NSC 438, o-Cresyl phosphate, P(o-Tolyl)3, Phosflex 179C, TOCP, TOKF, TOTP, Tri-o-cresyl phosphate, Tri-o-tolyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, Tris(2-tolyl) phosphate, Tris(o-cresyl) phosphate, Tris(o-methylphenyl) phosphate, Tris(o-tolyl) phosphate, Tri-2-cresyl phosphate
IUPAC navn Tris(2-methylphenyl)phosphat
SMIL Cc1ccccc1OP(=O)(Oc2ccccc2C)Oc3ccccc3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-o-cresyl phosphate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Formel vægt 368.1177