Få mere at vide
Phosphoric Acid Tripropyl Ester-d21, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid Tripropyl Ester-d21 |
| CAS | 1219794-92-9 |
| Molekylær formel | C9 D21 O4 P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol','1,1',1''-phosphate, Tri-n-propyl Phosphate D21, Tripropyl Phosphate-d21, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol','1,1',1''-phosphate, Tri-n-propyl Phosphate D21 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O4P/c1-4-7-11-14(10,12-8-5-2)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tris(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.36 |
| Formel vægt | 245.2496 |