Få mere at vide
Phosphoric Acid Triheptyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid Triheptyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H45O4P/c1-4-7-10-13-16-19-23-26(22,24-20-17-14-11-8-5-2)25-21-18-15-12-9-6-3/h4-21H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 392.3055 |