Få mere at vide
Fosforsyre Tributylester, TRC
Artikelnummer. 30134453
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134453 25 g
17953075 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35944525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-73-8
Molekylær formel C12 H27 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 266.31
Synonym Tri-n-butyl phosphate, Phosphoric acid tributyl ester, Tributyl Phosphate, Butyl phosphate ((BuO)3PO) (6CI, 7CI), Tributyl phosphate (ACI), 941PL, Calloway 6814, Celluphos 4, Degressal SD 40, Disflamoll TB, DL 1157, DU 155, Moussex 941PL, NSC 8484, Phosflex 4, Phosphoric acid, tributyl ester, TBP, TBPA, Tri-n-butyl phosphate, Tributoxyphosphine oxide, X 8054
IUPAC navn Tributylfosfat
SMIL CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributylphosphate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formel vægt 266.1647