Beskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Tæthed | 1.685g/mL at 25°C |
| Damptryk | 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C) |
| Mængde | 1 L |
| Lineær formel | H3PO4 |
| FN nummer | UN1805 |
| Beilstein | 1921286 |
| Formel vægt | 98g/mol |
| Procent renhed | ≥85% (T) |
| Grad | TraceSELECT™ Ultra |