Få mere at vide
Fosforsyreopløsning, 33 % (vægt/vægt), bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587814 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
19 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
19 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15587814 19 L Poly flaske 19 L
1 options
Artikelnummer. 15587814 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 033407
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produceret under GMP retningslinjer, men hvortil der ikke findes USP/NF-kompendier for produktet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid Solution
CAS 7664-38-2
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.20kg
Mængde 19 L
Molekylær formel H3O4P
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OP(=O)(O)O
IUPAC navn fosforsyre
Molekylvægt (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formel vægt 98
Procent renhed 33% (w/w)
Grad Bioteknologisk reagens